Learn More
R&D Systems™ Mouse Meteorin (NP_598480.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Meteorin |
| Número de acceso | NP_598480.1 |
| ID de gen (Entrez) | 79006 |
| Alias de gen | C16orf23, c380A1.2, METRN |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Cantidad | 10 μg |