Learn More
R&D Systems™ Mouse Melanocortin-5 R/MC5R (AAI00722) VersaClone cDNA
Código de producto. 18481610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18481610 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18481610 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC0578
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 40.06€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Melanocortin 5 Receptor
The Mouse Melanocortin-5 R/MC5R (AAI00722) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Melanocortin-5 R/MC5R, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Melanocortin-5 R/MC5R insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica mMC5R
Número de acceso AAI00722
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1131bp
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans