Learn More
R&D Systems™ Mouse LYPD5 (NP_084082) VersaClone cDNA
Código de producto. 18700749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18700749 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18700749 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 40.06€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
R&D Systems™ Mouse LYPD5 (NP_084082) VersaClone cDNA belongs to the Ly6/uPAR/alpha-neurotoxin protein domain family.
The Mouse LYPD5 (NP_084082) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for LYPD5, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The LYPD5 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica mLypd5
Número de acceso NP_084082
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 784bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 284348
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg