Learn More
- Home
- Products
- Reactivos y kits de inmunoensayo
- Singleplex and Multiplex Bead Based Immunoassays
- R&D Systems Mouse Luminex™ Discovery Assay
R&D Systems Mouse Luminex™ Discovery Assay
Código de producto. 18752537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 plex
10 plex
11 plex
12 plex
13 plex
14 plex
15 plex
16 plex
17 plex
18 plex
19 plex
2 plex
20 plex
21 plex
22 plex
23 plex
24 plex
25 plex
26 plex
27 plex
28 plex
29 plex
3 plex
30 plex
31 plex
32 plex
33 plex
34 plex
35 plex
36 plex
37 plex
38 plex
39 plex
4 plex
40 plex
41 plex
42 plex
43 plex
44 plex
45 plex
46 plex
47 plex
48 plex
49 plex
5 plex
50 plex
6 plex
7 plex
8 plex
9 plex
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
50 product options available for selection
| Código de producto. | Cantidad | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|
| 18752537 | 4 plex | cada uno |
| 30001359 | 1 plex | cada uno |
| 30000895 | 3 plex | cada uno |
| 18742014 | 17 plex | 1 set |
| 18721984 | 14 plex | 1 set |
| 18711984 | 6 plex | 1 set |
| 18702224 | 19 plex | 1 set |
| 18792214 | 12 plex | 1 set |
| 18742174 | 9 plex | 1 set |
| 18742094 | 15 plex | 1 set |
| 18742034 | 24 plex | 1 set |
| 18771874 | 21 plex | 1 set |
| 18731874 | 5 plex | 1 set |
| 18782004 | 31 plex | 1 set |
| 18761874 | 16 plex | 1 set |
| 18712184 | 7 plex | 1 set |
| 18701844 | 32 plex | 1 set |
| 18782394 | 11 plex | 1 set |
| 18782374 | 22 plex | 1 set |
| 18742374 | 18 plex | 1 set |
| 18742444 | 27 plex | 1 set |
| 18712104 | 2 plex | 1 set |
| 18762084 | 23 plex | 1 set |
| 18781944 | 8 plex | 1 set |
| 18712404 | 20 plex | 1 set |
| 18762324 | 13 plex | 1 set |
| 18732134 | 10 plex | 1 set |
| 18432420 | 48 plex | 1 set |
| 18432020 | 40 plex | 1 set |
| 18442650 | 37 plex | 1 set |
| 18472020 | 42 plex | 1 set |
| 18411330 | 45 plex | 1 set |
| 18432220 | 34 plex | 1 set |
| 18491660 | 50 plex | 1 set |
| 18471860 | 30 plex | 1 set |
| 18432110 | 26 plex | 1 set |
| 18402450 | 35 plex | 1 set |
| 18482440 | 28 plex | 1 set |
| 18451490 | 49 plex | 1 set |
| 18491200 | 47 plex | 1 set |
| 18402280 | 43 plex | 1 set |
| 18482180 | 46 plex | 1 set |
| 18492200 | 25 plex | 1 set |
| 18462510 | 29 plex | 1 set |
| 18481820 | 38 plex | 1 set |
| 18412080 | 36 plex | 1 set |
| 18451390 | 44 plex | 1 set |
| 18472610 | 41 plex | 1 set |
| 18491820 | 33 plex | 1 set |
| 18421490 | 39 plex | 1 set |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
18752537
Proveedor
R&D Systems
N.º de proveedor
LXSAMSM04
-
1220.00€
1149.75€ / paquete de 1
Ahorro 70.25€
5% Descuento
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo.
Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 4 plex |
| Especie | Mouse |
| Objetivo de unión | Multiplex Cytokine Assay Kits |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |