missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse LRRC24 (NP_932787) VersaClone cDNA

Código de producto. 18718209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18718209 10 μg 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18718209 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2496
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.

  • The Mouse LRRC24 (NP_932787) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for LRRC24, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The LRRC24 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

génica mLRRC24
Número de acceso NP_932787
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
ID de gen (Entrez) 441381
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -80°C
Especie Mouse
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.