Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Liver Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Código de producto. 18705923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
0.25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18705923 0.25 mL 0.25 ml
1 options
Código de producto. 18705923 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB800PC17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00€
    320.25€ / 0.25 ml
    Ahorro 18.75€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
The Mouse Liver Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Ready-to-Use Lysates Are Especially Prepared as Positive Controls for Separation by SDS-PAGE and Subsequent Western Blot Analysis. Lysates Are Prepared in Denaturing Buffer WITHOUT Dissociating Agents (i.e. no 2-Mercaptoethanol or Dithiothreitol Has Been Added). Heat Lysate to 95 C for 5 Minutes and Rapidly Cool. If Dissociating Conditions Are Desired, Add Reducing Agent Prior to Heating. The Recommended Loading Volume / Lane is 10-20 μL Depending on The Size Format of Your Gel.
Tissue Digestive/Waste
Cantidad 0.25 mL
Tampón de almacenamiento 1X SDS-PAGE Sample Buffer (62.5 mM Tris HCl, 2% SDS, 10% Glycerol and 0.005% bromophenol blue, pH 6.8), 10% (v/v) Glycerol
Pureza Multi-step
Especificidad de la prueba Normal Mouse Liver whole cell extract lysate
Fracción celular Whole
Condición del tejido Normal
Especie del huésped Mouse
Concentración 1 mg/mL
Tipo de producto Mouse, Liver Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenido y almacenamiento Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación