Learn More
Abcam Mouse liver tissue lysate - total protein, 1 mg
Código de producto. 32152975 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Tamaño de la unidad
32152975 1 miligramo
1 options
Código de producto. 32152975 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab293011mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Mouse liver cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: liver
  • Form: Liquid
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot