Learn More
Abcam Mouse liver tissue lysate - mitochondrial extract (contains SDS/DTT), 50 ug
Código de producto. 32153880 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Tamaño de la unidad
32153880 50 microgramos
1 options
Código de producto. 32153880 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab11034350ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Mouse liver cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: liver
  • Form: Liquid
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE, Western Blot