Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para leptina de ratón
Tienda Proteintech Productos
Click to view available options
Especies diana:
Ratón
Tamaño de la unidad:
96 tests
Descripción
- El ensayo reconoce la leptina de ratón. Un anticuerpo específico para leptina de ratón se ha revestido previamente en micropocillos.
- La proteína de leptina de ratón en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación. Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de específico biotinilado para la leptina de ratón para detectar la proteína de leptina de ratón capturada.
- Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB). La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
- La leptina es una hormona derivada de adipocitos de 16 kDa y ha atraído interés en el campo de la investigación sobre la obesidad debido a su papel en la regulación del equilibrio energético.
- La leptina, secretada a partir de tejidos adiposos en proporción al almacén de grasa, actúa en el hipotálamo para regular el comportamiento de la alimentación. La leptina también ha demostrado desempeñar un papel esencial en la tumorigénesis, la progresión tumoral y la metástasis, debido a sus acciones oncogénicas, mitogénicas, proinflamatorias y proangiogénicas.
- Las mutaciones en este gen y/o en sus regiones reguladoras causan una severa obesidad y una mórbida obesidad con hipogonadismo. La leptina también se ha relacionado con el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2.
Spezifikation
Spezifikation
| Número de acceso | BC038162 |
| Intervalo del ensayo | De 62,5 a 4000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,4 pg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 13485 |
| Método de detección | ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble |
| Formato del kit de inmunoensayo | Kit de ELISA con revestimiento |
| Tipo de muestra | plasma, Suero |
| Sustrato | DAB |
| Especies diana | Ratón |
| ID de gen (Entrez) | 16846 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 96TEST Mouse Leptin ELISA Kit
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur