Learn More
R&D Systems™ Mouse LECT2 (NP_034832) VersaClone cDNA
Código de producto. 18774218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18774218 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18774218 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
R&D Systems™ Mouse LECT2 (NP_034832) VersaClone cDNA acts as a chemotactic factor to neutrophils and stimulates the growth of chondrocytes and osteoblasts.
The Mouse LECT2 (NP_034832) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for LECT2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The LECT2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica mLect2
Número de acceso NP_034832
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 468bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 3950
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg