Learn More
R&D Systems™ Mouse LAMP-1/CD107a (NP_034814.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18780337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18780337 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18780337 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3499
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Especificaciones
génica LAMP-1/CD107a
Número de acceso NP_034814.2
ID de gen (Entrez) 3916
Alias de gen CD107 antigen-like family member A, CD107a, CD107a antigen, LAMP1, LAMP-1, LAMPA, LGP120, lysosomal-associated membrane protein 1, lysosome-associated membrane glycoprotein 1, Lysosome-associated membrane protein 1
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg