Learn More
Abcam Mouse kidney tissue lysate (7 days), 100 ug
Código de producto. 32155504 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Tamaño de la unidad
32155504 100 microgramos
1 options
Código de producto. 32155504 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab7263100ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Mouse kidney cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: kidney
  • Form: Liquid
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot