Learn More
R&D Systems™ Mouse INHBE (NP_032408.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18710917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18710917 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18710917 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.85€
    344.40€ / 10 microgramos
    Ahorro 42.45€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Especificaciones
génica INHBE
Número de acceso NP_032408.2
ID de gen (Entrez) 83729
Alias de gen activin, activin beta E, Activin beta-E chain, Inhibin Beta E, inhibin beta E chain, inhibin, beta E, MGC4638
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg