missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IL-6R alpha Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18169230
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18169230 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18169230 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB18301

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-6R alpha Monoclonal specifically detects IL-6R alpha in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-6R alpha
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 255820
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P22272
Alias de gen CD126, gp80, IL-6 R alpha, IL6Q, IL6R, IL6R alpha, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor
Símbolos de los genes Il6ra
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-6 R alpha Leu20-Glu357 Accession # P22272
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3570
Especificidad de la prueba Detects mouse IL-6 R alpha in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human IL-6 R is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.