Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-6 DuoSet ELISA
Descripción
The Mouse IL-6 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-6.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ELISA Development Kit |
| Cantidad | 1 Kit (for 5 Plates) |
| Especie | Mouse |
| Conjugado | Biotin |
| Intervalo del ensayo | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 16193 |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Sinónimo | B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A |
| Mostrar más |