missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IL-6 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18718607
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18718607 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18718607 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF406SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 29 publications

IL-6 Polyclonal specifically detects IL-6 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-6
Aplicaciones Western Blot, Neutralization, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/mL, Neutralization 0.01-0.03 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P08505
Alias de gen B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A
Símbolos de los genes IL6
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse IL-6 Phe25-Thr211 Accession # P08505
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3569
Especificidad de la prueba Detects mouse IL-6 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 100% cross-reactivity with recombinant rat IL-6 and recombinant cotton rat IL-6 is observed, 5% cross-reactivity with recombinant human IL-6, recombinant porcine IL-6, recombinant canine IL-6, and recombinant feline IL-6 is observed, and less than 1% cross-reactivity with recombinant equine IL-6 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.