missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IL-4R alpha Biotinylated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18151411
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18151411 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18151411 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor BAF530

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IL-4R alpha Polyclonal specifically detects IL-4R alpha in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-4R alpha
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells
N.º de referencia del gen P16382
Alias de gen CD124, CD124 antigen, IL-4 R alpha, IL-4 receptor subunit alpha, IL4R, IL4R alpha, IL-4R subunit alpha, IL-4RA, IL4RACD124, IL-4R-alpha, interleukin 4 receptor, interleukin-4 receptor alpha chain, interleukin-4 receptor subunit alpha
Símbolos de los genes IL4RA
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-4 R alpha Ile26-Arg233 Accession # P16382
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3566
Especificidad de la prueba Detects mouse IL-4 R alpha in Western blots. In Western blots, no cross-reactivity with recombinant human IL-4 R is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.