Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-17/IL-17A (NP_034682.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18790037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18790037 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18790037 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Especificaciones
génica IL-17/IL-17 A
Número de acceso NP_034682.1
ID de gen (Entrez) 3605
Alias de gen CTLA8, CTLA-8, CTLA8cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8, IL17, IL17A, IL-17 A, IL-17 Acytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8, IL-17 CTLA-8, IL17interleukin-17 A, interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8), interleukin 17 A
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg