Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para IL-1 beta de ratón
Código de producto. 16861596 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Ratón
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16861596 Ratón 96 tests
1 options
Código de producto. 16861596
Marca: Proteintech™ KE1000396T
KE10003 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para IL-1β se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de IL-1β endógena.
  • El ensayo reconoce la IL-1β de ratón. Un anticuerpo específico para IL-1β se ha revestido previamente en micropocillos. La proteína IL-1β en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación.
  • Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para IL-1β para detectar la proteína IL-1β capturada.
  • Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB).
  • La solución que contiene ácido sulfúrico se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
  • La interleucina-1 es una citoquina proinflamatoria con múltiples efectos biológicos. La familia de genes IL-1 codifica tres proteínas: Il-1α, IL-1β y su inhibidor natural IL-1RN. La interleucina 1β (IL-1β), producida principalmente por monocitos sanguíneos y macrófagos tisulares, participa en la mediación tanto de la inflamación aguda como crónica.
  • Se sabe que IL-1β está involucrada en una variedad de actividades celulares, incluyendo proliferación celular, diferenciación y apoptosis. La IL-1β está surgiendo como un mediador clave de la carcinogénesis que caracteriza las interacciones entre el huésped y el medio ambiente.
Especificaciones
Número de acceso NP_032387
Intervalo del ensayo De 7,8 a 500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 1 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Ratón
ID de gen (Entrez) 16176
Especie del huésped Ratón
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
ID. de UniProt P10749
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Mouse IL-1 beta ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine