Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para IL-1 alfa de ratón
KE10024 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para IL1-alfa se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de la IL1-alfa endógena
Marca: Proteintech™ KE10024-96T
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
- La interleucina-1α (IL-1α) es una proteína que desempeña un papel crucial en la regulación de una serie de procesos celulares clave. La IL-1α es una citoquina y un potente mediador de la respuesta de la enfermedad a la inflamación, la invasión microbiana, las lesiones tisulares y la respuesta inmunológica.
- Además, estudios recientes sugieren que IL-1α también tiene un papel en la cicatrización de heridas, artritis reumatoide, enfermedad de Alzheimer y crecimiento tumoral. La IL-1α funciona como un alarma durante el proceso de inflamación estéril.
- Sirve como una señal de las células moribundas para potenciar la respuesta inflamatoria, aumentando la expresión de otros factores secretados como IL-6 e IL-8. Se encontró que la IL-1α afectaba el ciclo celular de las células del osteosarcoma para reducir el crecimiento celular. . El ensayo reconoce la IL1-alfa de ratón.
- Un anticuerpo específico para IL1-alfa se ha revestido previamente en micropocillos. La proteína IL1-alfa en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación.
- Tras un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para IL1-alfa para detectar la proteína IL1-alfa capturada.
- Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB). La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
Especificaciones
NP_034684 | |
2,7 pg/mL | |
ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble | |
plasma, Suero | |
Ratón | |
Ratón | |
<10% | |
Hielo azul | |
4,5 h |
De 7,8 a 500 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit de ELISA con revestimiento | |
DAB | |
16175 | |
Sólido | |
<10% | |
De -20 °C a +4 °C | |
P01582 |