missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse IgG2b Isotype Control, APC

Código de producto. 10416253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10416253 500 μL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10416253 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MG2B05

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Isotype Control

Mouse IgG2b Isotype Control for Flow

Mouse IgG2b is a subtype of immunoglobulin G antibody that is produced by B cells in response to an antigen. It is the third most abundant IgG subtype in the serum and plays a crucial role in the adaptive immune response. Mouse IgG2b is composed of two heavy chains and two light chains, and it is involved in opsonization, complement activation, and antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. It is also involved in the regulation of immune responses, including the activation of T cells and the inhibition of B cell activation. Mouse IgG2b is widely used in research and diagnostic applications, including ELISA, Western blotting, and immunohistochemistry. It is also used in therapeutic applications, such as immunotherapy and vaccine development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mouse IgG2b
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Conjugado APC
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
Alias de gen IgG2; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G2; ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG2
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Purified
Cantidad 500 μL
Estado normativo ASR
Molécula completa Whole Antibody
Primario o secundario Isotype Control (Primary)
Especies diana Not Applicable
Contenido y almacenamiento 2-8°C
Tipo de producto Isotype Control
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
N.º de reacciones 50 Tests
Condiciones de envío Wet Ice
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.