Learn More
R&D Systems™ Mouse IGDCC3 (NP_033014) VersaClone cDNA
Código de producto. 18759767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18759767 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18759767 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2247
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
R&D Systems™ Mouse IGDCC3 (NP_033014) VersaClone cDNA, a putative neuronal cell adhesion molecule, is a member of the immunoglobulin superfamily.
The Mouse IGDCC3 (NP_033014) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IGDCC3, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The IGDCC3 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica mIgdcc3
Número de acceso NP_033014
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 2395bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 9543
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg