missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Ig2A, Alexa Fluor 647, Isotype Control, R&D Systems™

Código de producto. 18761089
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 Tests
Tamaño de la unidad:
200 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18761089 200 Tests 200 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18761089 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor IC003R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IgG2a Monoclonal specifically detects IgG2a in Mouse samples. It is validated for Control.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG2a
Clasificación Monoclonal
Clon 20102
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Control 5 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno KLH
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 200 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba Selected for use as mouse IgG 2A isotype control for flow cytometry applications.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.