Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IFN-gamma R1 de ratón
Descripción
El IFN gamma R1 de ratón cuantifica el IFN gamma R1 de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el IFN gamma R1 de ratón natural y recombinante.
Este gen (IFNGR1) codifica la cadena de unión de ligandos (alfa) del receptor de interferón gamma. El receptor gamma de interferón humano es un heterodímero de IFNGR1 e IFNGR2. Una variación genética en IFNGR1 está asociada con la susceptibilidad a la infección por Helicobacter pylori. Además, los defectos en el IFNGR1 son una causa de susceptibilidad mendeliana a la enfermedad micobacteriana, también conocida como infección micobacteriana atípica diseminada familiar.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | proteína antiviral, tipo 2; AVP, tipo 2; CD119; antígeno CD119; CDw119; Ifgr; receptor IFN gamma 1; IFN gammaR; IFN gamma-R1; IFN gamma-R-alfa; Ifngr; Ifngr1; IMD27A; IMD27B; receptor de interferón inmune 1; receptor de INF-g; receptor de interferón gamma 1; receptor de interferón gamma cadena alfa; receptor de interferón gamma 1; cadena alfa del receptor de interferón gamma; Nktar |
| Intervalo del ensayo | De 0,16 a 40 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,16 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P15261 |
| Símbolo de gen | IFNGR1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |