Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IFN-gamma R1 de ratón
Código de producto. 17155639
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17155639 5 x 96 pruebas cada uno
17144893 96 pruebas paquete de 96
18597904 10 x 96 pruebas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17155639 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EM40RBX5
El IFN gamma R1 de ratón cuantifica el IFN gamma R1 de ratón en suero, plasma y sobrenadante.
El IFN gamma R1 de ratón cuantifica el IFN gamma R1 de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el IFN gamma R1 de ratón natural y recombinante.
Este gen (IFNGR1) codifica la cadena de unión de ligandos (alfa) del receptor de interferón gamma. El receptor gamma de interferón humano es un heterodímero de IFNGR1 e IFNGR2. Una variación genética en IFNGR1 está asociada con la susceptibilidad a la infección por Helicobacter pylori. Además, los defectos en el IFNGR1 son una causa de susceptibilidad mendeliana a la enfermedad micobacteriana, también conocida como infección micobacteriana atípica diseminada familiar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso proteína antiviral, tipo 2; AVP, tipo 2; CD119; antígeno CD119; CDw119; Ifgr; receptor IFN gamma 1; IFN gammaR; IFN gamma-R1; IFN gamma-R-alfa; Ifngr; Ifngr1; IMD27A; IMD27B; receptor de interferón inmune 1; receptor de INF-g; receptor de interferón gamma 1; receptor de interferón gamma cadena alfa; receptor de interferón gamma 1; cadena alfa del receptor de interferón gamma; Nktar
Intervalo del ensayo De 0,16 a 40 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,16 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P15261
Símbolo de gen IFNGR1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IFNGR1 (CD119)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min