Learn More
R&D Systems™ Mouse IFN-beta Quantikine ELISA Kit
Descripción
The Mouse IFN-beta Quantikine ELISA Kit quantifies mouse IFN-beta in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 15.60 - 1000pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 1.89pg/mL |
| Tipo de producto | Mouse IFN-beta Quantikine ELISA Kit |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
| Especificidad | Natural and Recombinant Mouse IFN-beta |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 3456 |
| Especie del huésped | Ratón |
| Cantidad | 1 Kit |
| Volumen de muestra | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL) |
| Mostrar más |
For Research Use Only. Not for use in Humans.