Learn More
Invitrogen™ IFN beta de ratón ELISA Equipo
Descripción
El interferón beta de ratón (Ms IFNβ) ELISA cuantifica la Sra. IFNβ en medio de cultivo de células de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el Ms IFN natural como el recombinante.β . Principio del método El IFN del ratónβ sándwich de fase sólida ELISA (ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas) está diseñado para medir la cantidad del objetivo unido entre un par de anticuerpos coincidentes. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este ELISA El kit se somete a pruebas de calidad según criterios como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01575 |
| Intervalo del ensayo | 15,6 a 1000 pg/ml |
| Descripción | Kit de ELISA para IFN beta de ratón |
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Formato del kit de inmunoensayo | Colorimétrico ELISA (sustrato TMB) con placas |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Sobrenadante |
| Especificidad | No hay reacción cruzada significativa con IFN-a, IFN-g, IFN-k, IFN-ß humanos; IFN-a, IFN-g, IFN-ß de rata; IFN-a, IFN-g de ratón; IFN-a de felino; o IFN-a de cerdo |
| Suficiente para | Microplacas de 96 pocillos |
| Especies diana | Ratón |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.