Learn More
R&D Systems™ Mouse IFN-beta DuoSet ELISA
Descripción
Includes
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
The Mouse IFN-beta DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IFN-beta.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ELISA Kit |
| Especie | Mouse |
| Objetivo de unión | IFN-beta |
| Formato | Placas de 96 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 3456 |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma |
| Sinónimo | Fibroblast interferon, IFB, IFBIFNB, IFF, IFNB, IFNB1, IFNbeta, IFN-beta, interferon beta, interferon, beta 1, fibroblast, MGC96956 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Para uso exclusivo en investigación.