Learn More
R&D Systems™ Mouse IFN-alpha H2/IFNA14 (NP_996858) VersaClone cDNA
Código de producto. 18707038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18707038 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18707038 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
R&D Systems™ Mouse IFN-alpha H2 (NP_996858) VersaClone cDNA is a member of the type I interferon family.
The Mouse IFN-alpha H2 (NP_996858) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IFN-alpha H2/IFNA14, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The IFN-alpha H2/IFNA14 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica mIfna14
Número de acceso NP_996858
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 583bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 3448
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg