missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IFN-alpha/beta R2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18787699
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
500 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18787699 25 μg 25 microgramos
18101911 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18787699 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB1083SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IFN-alpha/beta R2 Monoclonal specifically detects IFN-alpha/beta R2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IFN-alpha/beta R2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 237526
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9D1R7
Alias de gen beta receptor10, human interferon alpha, human interferon alpha/beta receptor, IFNABR, IFN-alpha binding protein, IFN-alpha/beta receptor 2, IFN-alpha-REC, IFN-aR2, IFNAR2, IFNARB, IFNbR2, IFN-bR2, IFN-R, IFN-R-2, interferon (alpha, beta and omega) receptor 2, Interferon alpha binding protein, interferon alpha/beta receptor 2, interferon-alpha/beta receptor beta chain, Type I interferon receptor 2
Símbolos de los genes IFNAR2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IFN-alpha/beta R2 Met1-Ala239 (Lys160Asn) Accession # Q9D1R7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3455
Especificidad de la prueba Detects mouse IFN-alpha/beta R2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant human (rh) IFN-alpha/beta R1, recombinant mouse (rm) IFN-gamma R1, rmIFN-gamma R2, rhIL-10 R beta , rhIL-20 R beta , or rmIL-20 R beta .
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.