missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IFN-alpha/beta R2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18764897
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18764897 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18764897 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF1083SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

IFN-alpha/beta R2 Polyclonal specifically detects IFN-alpha/beta R2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IFN-alpha/beta R2
Aplicaciones Western Blot, Neutralization
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Neutralization 2-10 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9D1R7
Alias de gen beta receptor10, human interferon alpha, human interferon alpha/beta receptor, IFNABR, IFN-alpha binding protein, IFN-alpha/beta receptor 2, IFN-alpha-REC, IFN-aR2, IFNAR2, IFNARB, IFNbR2, IFN-bR2, IFN-R, IFN-R-2, interferon (alpha, beta and omega) receptor 2, Interferon alpha binding protein, interferon alpha/beta receptor 2, interferon-alpha/beta receptor beta chain, Type I interferon receptor 2
Símbolos de los genes IFNAR2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IFN-alpha/beta R2 Ser22-Ala239 (Lys160Asn) Accession # Q9D1R7
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3455
Especificidad de la prueba Detects mouse IFN-alpha/beta R2 in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, approximately 10% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) IFN-gamma R2 and rmIL-20 R alpha is observed, 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-10 R beta , rmIFN-gamma RI, and rhIL-20 R beta is observed and less than 1% cross-reactivity with rhIFN-beta R alpha is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.