Learn More
R&D Systems™ Mouse ICOS (NP_059508) VersaClone cDNA
Código de producto. 18421430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18421430 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18421430 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC0775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Inducible Co-stimulator
The Mouse ICOS (NP_059508) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for ICOS, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The ICOS insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica ICOS
Número de acceso NP_059508
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 616bp
ID de gen (Entrez) 29851
Alias de gen Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIM, AILIMCD278, CD278, CD278 antigen, CRP-1, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg
Mostrar más Mostrar menos
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans