Learn More
R&D Systems™ Mouse HGF (NP_034557) VersaClone cDNA
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_034557 |
| ID de gen (Entrez) | 3082 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |