Learn More
Abcam Mouse heart tissue lysate - mitochondrial extract (contains SDS/DTT), 50 ug
Código de producto. 32149353 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Tamaño de la unidad
32149353 50 microgramos
1 options
Código de producto. 32149353 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab11034450ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Mouse heart cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: heart
  • Form: Liquid
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE, Western Blot