Learn More
R&D Systems™ Mouse HAT (NP_663536.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18710347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18710347 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18710347 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3368
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica Airway Trypsin-like Protease/HAT/TMPRSS11D
Número de acceso NP_663536.1
Concentración 10 μg (at 0.2 μg/μL)
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1267 bp
ID de gen (Entrez) 9407
Alias de gen airway trypsin like protease, Airway trypsin-like protease, EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, HAT, MGC150587, MGC150588, TMPRSS11D, transmembrane protease serine 11 D, transmembrane protease, serine 11 D
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg