Learn More
R&D Systems™ Mouse GRIN2A/NMDAR2A (NP_032196.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18713307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18713307 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18713307 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3509
Especificaciones
génica NMDA R, NR2A Subunit
Número de acceso NP_032196.2
ID de gen (Entrez) 2902
Alias de gen EPND, FESD, GluN1, GluN2A, LKS, MRD8, NDHMSD, NMDA R, NR2A Subunit, NMDA1, NMDAR1, NMDAR2A, NMD-R1, NR1, NR2A
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg