Learn More
R&D Systems™ Mouse GRIN1/NMDAR1 (NP_032195) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_032195 |
| ID de gen (Entrez) | 2902 |
| Alias de gen | GluN1, MRD8, NDHMSD, NMDA R, NR1 Subunit, NMDA1, NMDAR1, NMD-R1, NR1 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date |
| Especie | Mouse |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |