Learn More
R&D Systems™ Mouse Granzyme A (NP_034500.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18750917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18750917 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18750917 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3785
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.85€
    344.40€ / 10 microgramos
    Ahorro 42.45€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
génica Granzyme A
Número de acceso NP_034500.1
ID de gen (Entrez) 3001
Alias de gen CTL tryptase, CTLA3, CTLA3Granzyme A (Cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase-3; Hanukah factorserine protease), Cytotoxic T-lymphocyte proteinase 1, EC 3.4.21, fragmentin-1, granzyme A, granzyme A (granzyme 1, cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 3), Granzyme-1, GZMA, H factor, Hanukkah factor, HF, HFSP, HFSPEC 3.4.21.78
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg