Learn More
R&D Systems™ Mouse GPR61 (NP_001292390) VersaClone cDNA
Código de producto. 18746378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18746378 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18746378 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
R&D Systems™ Mouse GPR61 (NP_001292390) VersaClone cDNA belongs to the G proteincoupled receptor 1 family.
The Mouse GPR61 (NP_001292390) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for GPR61, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The GPR61 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica mGpr61
Número de acceso NP_001292390
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 1363bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 83873
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg