missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Glut2 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18717229
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18717229 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18717229 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB1440A100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Glut2 Monoclonal specifically detects Glut2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glut2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 205115
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and sodium azide
N.º de referencia del gen P14246
Alias de gen GLUT-2, GLUT2 Glucose transporter type 2, liver, SLC2A2, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 2, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 2
Símbolos de los genes SLC2A2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno CHO Chinese hamster ovary cell line transfected with mouse Glut2, Met1-Val523, Accession No. P14246
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6514.0
Especificidad de la prueba Detects mouse Glut2. Recognizes mouse Glut2-transfected NS0 cells but not NS0 control transfectants. It also detects Glut2 on mouse insulinoma beta TC-6 cells (1).
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.