Learn More
R&D Systems™ Mouse GAA (NP_032090) VersaClone cDNA
Código de producto. 18755259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18755259 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18755259 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Glucosidase, Alpha; Acid
The Mouse GAA (NP_032090) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for LYAG/GAA, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The LYAG/GAA insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica LYAG/GAA
Número de acceso NP_032090
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2874bp
ID de gen (Entrez) 2548
Alias de gen Acid alpha-Glucosidase, Acid maltase, Aglucosidase alfa, EC 3.2.1.20, GAA, glucosidase, alpha; acid, LYAG, lysosomal alpha-glucosidase, Lysosomal alphaGlucosidase
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación