Learn More
R&D Systems™ Mouse FCRLB/FCRY (NP_001025155.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18720437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18720437 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18720437 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3098
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.00€
    318.15€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.85€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica FCRLB/FCRY
Número de acceso NP_001025155.2
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1297 bp
ID de gen (Entrez) 127943
Alias de gen Fc receptor homolog expressed in B cells protein 2, Fc receptor like 2, Fc receptor-like and mucin-like 2, Fc receptor-like and mucin-like protein 2, Fc receptor-like B, Fc receptor-like protein 2, Fc receptor-related protein Y, FcRL2, FCRL2FCRLM2, FCRLM2, FCRLY, FCRY, FLJ31052, FREB2, FREB-2, FREB-2 FcRY, RP11-474I16.6
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg