Learn More
Abcam Mouse eye tissue lysate - total protein (14 days), 100 ug
Código de producto. 32144413 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Tamaño de la unidad
32144413 100 microgramos
1 options
Código de producto. 32144413 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab7191100ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Mouse eye cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: eye
  • Form: Liquid
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot