Learn More
R&D Systems™ Mouse EphB4 (NP_034274.4) VersaClone cDNA
Código de producto. 18703207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18703207 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18703207 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3382
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    806.27€
    719.25€ / 10 microgramos
    Ahorro 87.02€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica EphB4
Número de acceso NP_034274.4
Concentración 10 μg (at 0.2 μg/μL)
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2977 bp
ID de gen (Entrez) 2050
Alias de gen EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EPH receptor B4, EphB4, ephrin type-B receptor 4, hepatoma transmembrane kinase, Htk, HTKephrin receptor EphB4, Mdk2, Myk1, soluble EPHB4 variant 1, soluble EPHB4 variant 2, soluble EPHB4 variant 3, Tyro11, Tyrosine-protein kinase receptor HTK, Tyrosine-protein kinase TYRO11
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg