Learn More
R&D Systems™ Mouse EphB3 (CAA88910.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | EphB3 |
| Número de acceso | CAA88910.1 |
| Concentración | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulación | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo de inserto | 2995 bp |
| ID de gen (Entrez) | 2049 |
| Alias de gen | Cek10, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EK2, EPH receptor B3, EphB3, EPH-like kinase 2, EPH-like tyrosine kinase-2, ephrin type-B receptor 3, ETK2Hek2, HEK2, human embryo kinase 2, Mdk5, Sek4, Tyro6, Tyrosine-protein kinase TYRO6 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Cantidad | 10 μg |