Learn More
R&D Systems™ Mouse EphB2 (NP_034272.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | EphB2 |
| Número de acceso | NP_034272.1 |
| Concentración | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulación | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo de inserto | 2974 bp |
| ID de gen (Entrez) | 2048 |
| Alias de gen | CAPB, Cek5, Drt, DRTEphB2, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EK5, elk-related tyrosine kinase, EPH receptor B2, eph tyrosine kinase 3, EPH-like kinase 5, ephrin type-B receptor 2, EPHT3MGC87492, EPTH3, Erk, ERKHek5, HEK5, Nuk, PCBC, protein-tyrosine kinase HEK5, Qek2, Renal carcinoma antigen NY-REN-47, Sek3, Tyro5, Tyrosine-protein kinase receptor EPH-3, Tyrosine-protein kinase TYRO5 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Mostrar más |