Learn More
R&D Systems™ Mouse EphA4 (CAA46268) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | EphA4 |
| Número de acceso | CAA46268 |
| ID de gen (Entrez) | 2043 |
| Alias de gen | Cek8, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EK8, EPH receptor A4, EphA4, EPH-like kinase 8, ephrin type-A receptor 4, HEK8, receptor protein-tyrosine kinase HEK8, SEK, Sek1, Tyro1, TYRO1 protein tyrosine kinase, Tyrosine-protein kinase receptor SEK, Tyrosine-protein kinase TYRO1 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |