Learn More
R&D Systems™ Mouse ENPP-1 (NP_001295256.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18706099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18706099 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18706099 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3078
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica ENPP-1
Número de acceso NP_001295256.1
ID de gen (Entrez) 5167
Alias de gen ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1, E-NPP 1, ENPP1, Ly-41 Antigen, M6S1, M6S1NPP1, Membrane component chromosome 6 surface marker 1, membrane component, chromosome 6, surface marker 1, NPP1, NPPS, NPPSalkaline phosphodiesterase 1, PC1, PC-1, PCA1, PCA1ARHR2, PDNP1, PDNP1ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family member 1, Phosphodiesterase I/nucleotide pyrophosphatase 1, plasma-cell membrane glycoprotein 1, Plasma-cell membrane glycoprotein PC-1
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg