Learn More
R&D Systems™ Mouse DR3/TNFRSF25 (NP_001277939) VersaClone cDNA
Código de producto. 18734218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18734218 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18734218 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
R&D Systems™ Mouse DR3/TNFRSF25 (NP_001277939) VersaClone cDNA is a member of the TNF-receptor superfamily.
The Mouse DR3/TNFRSF25 (NP_001277939) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for DR3/TNFRSF25, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The DR3/TNFRSF25 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica mTnfrsf25
Número de acceso NP_001277939
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 1249bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 8718
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg