Learn More
R&D Systems™ Mouse Dopamine D3 R/DRD3 (NP_031903.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Dopamine D3R/DRD3 |
| Número de acceso | NP_031903.1 |
| ID de gen (Entrez) | 1814 |
| Alias de gen | D(3) dopamine receptor, D3DR, Dopamine D3 receptor, Dopamine D3R, dopamine receptor D3, DRD3, essential tremor 1, ETM1, FET1, MGC149204, MGC149205 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Cantidad | 10 μg |